Learn More
Diacetato de esclareol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sclareol Diacetate |
| CAS | 54274-72-5 |
| Fórmula molecular | C7 H15 N O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | [1R-[1α(R*),2β,4aβ,8aα]]-2-(Acetyloxy)-α-ethenyldecahydro-α,2,5,5,8a-pentamethyl-1-naphthalenepropanol Acetate, (αR,1R,2R,4aS,8aS)-2-(Acetyloxy)-α-ethenyldecahydro-α,2,5,5,8a-pentamethyl-1-naphthalenepropanol Acetate, (αR,1R,2R,4aS,8aS)-2-(Acetyloxy)-α-ethenyldecahydro-α,2,5,5,8a-pentamethyl-1-naphthalenepropanol 1-Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H15NO4/c1-8-2-5(10)7(12)6(11)4(8)3-9/h4-7,9-12H,2-3H2,1H3/t4?,5?,6-,7?/m0/s1 |
| SMILES | CN1CC(O)C(O)[C@@H](O)C1CO |
| Nombre IUPAC | (3S)-2-(hidroximetil)-1-metilpiperidina-3,4,5-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 177.198 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.1 |