Learn More
Esclareol (~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sclareol |
| CAS | 515-03-7 |
| Fórmula molecular | C20 H36 O2 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | (1R-(1α(R*),2β,4aβ,8aα))-α-Ethylenedecahydro-2-hydroxy-α,2,5,5,8a-pentamethyl-1-naphthalenepropanol, (-)-Sclareol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H36O2/c1-7-18(4,21)13-9-16-19(5)12-8-11-17(2,3)15(19)10-14-20(16,6)22/h7,15-16,21-22H,1,8-14H2,2-6H3/t15-,16+,18-,19-,20+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@](O)(CC[C@H]1[C@](C)(O)CC[C@H]2C(C)(C)CCC[C@]12C)C=C |
| Nombre IUPAC | (1R,2R,4aS,8aS)-1-[(3R)-3-hidroxi-3-metil-pent-4-enil]-2,5,5,8a-tetrametil-decalin-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 308.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 308.2715 |