Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Esclareol |
| Cantidad | 5 g |
| Punto de fusión | De 95,0 °C a 100,0 °C |
| Punto de ebullición | De 218 °C a 220 °C (25 hPa) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 308,5 |
| Clave InChI | XVULBTBTFGYVRC-FFADBYAMSA-N |
| SMILES | C[C@@](O)(CC[C@H]1[C@](C)(O)CCC2C(C)(C)CCC[C@]12C)C=C |
| Nombre IUPAC | (1R,2R,8aS)-1-[(3R)-3-hydroxy-3-methylpent-4-en-1-yl]-2,5,5,8a-tetramethyl-decahydronaphthalen-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 308.51 |