Learn More
Bochem™ Tijeras
Descripción
- Corta tubos de hasta 10 mm
- Mango de PP
- Mango de metal persistente
Especificaciones
Especificaciones
| Material del mango | Polipropileno |
| Longitud (métrico) | 125 mm |
| Longitud de la hoja (métrico) | 40 mm |
| Material | Acero inoxidable |