Learn More
Kartell™ Viales de centelleo
Código de producto. 10162611
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
4 ml
20 ml
Diámetro exterior (imperial):
13,71 mm
26,5 mm
Altura (métrico):
52,5 mm
57,5 mm
Tamaño de la unidad:
2000 PCS
paquete de 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Diámetro exterior (imperial) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
10162611 20 ml 26,5 mm 57,5 mm paquete de 1000
10172611 4 ml 13,71 mm 52,5 mm 2000 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10162611 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0093300
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñados con paredes resistentes para minimizar las pérdidas de disolvente. Los viales de centelleo Kartell™ son compatibles con todos los contadores de centelleo de líquidos.
  • Irrompibles
  • Disponibles en tamaños macro o mini
  • Se suministran con tapones de rosca
  • Marcado CE, aprobado por IVD 
Especificaciones
Color Translúcido
Diámetro exterior (imperial) 26,5 mm
Material Polietileno
Volumen (métrico) 20 ml
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Altura (métrico) 57,5 mm