Descripción
Vial de centelleo de 20mL:
- Recuento por centelleo, recuento gamma, cromatografía, almacenamiento de muestras y cultivo
- Debido a su tapa hermética, también se utiliza comúnmente para almacenar y transportar muestras histológicas en un 10% de formalina
- Proporciona un alto grado de resistencia a disolventes orgánicos y suficiente translucidez para que los niveles de reactivos puedan ser fácilmente observados
- El diseño único de rosca del cierre permite sellar herméticamente el vial con fácil 1/4 de vuelta y con presión mínima
Vial de centelleo de 6,5 mL:
- Se sellan de forma segura simplemente con los tapones de broche
- La tapa se quita cómodamente con un giro fácil de 1/4 hacia la izquierda
Vial de centelleo de polietileno de 4 mL:
- Utiliza tapón de rosca de polietileno a toda la vuelta
- El tamaño más económico para usar porque requiere la menor cantidad de disolvente
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (imperial) | 26.5 mm |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Esterilidad | No estéril |
| Volumen (métrico) | 20 mL |
| N.º por caja | 1000 |
| Material del cierre | Polietileno |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Altura (métrico) | 61.4 mm |