Learn More
Globe Scientific Scintillation Vials
Código de producto. 31923410
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
4 mL
6.5 mL
20 mL
Altura (métrico):
53 mm
57 mm
61.4 mm
Diámetro exterior (imperial):
13.8 mm
16 mm
26.5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 2000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Altura (métrico) Diámetro exterior (imperial) Tamaño de la unidad
31923410 20 mL 61.4 mm 26.5 mm paquete de 1000
31922506 4 mL 53 mm 13.8 mm paquete de 2000
31922796 6.5 mL 57 mm 16 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 31923410 Proveedor Globe Scientific N.º de proveedor 101010
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Designed to provide consistently low background counts and are suitable for low activity counting.
20mL Scintillation Vial:
  • Scintillation counting, gamma counting, chromatography, sample storage and culturing
  • Because of its leak-tight cap it is also commonly used to store and transport histological specimens in 10% formalin
  • Provides high degree of resistance to organic solvents and sufficient translucence so that reagent levels can be easily seen
  • Unique thread design of closure permits vial to be sealed tight with easy 1/4 turn and with minimum pressure
6.5mL Scintillation Vial:
  • Securely sealed by simply snapping caps on
  • Cap is conveniently removed with easy 1/4 turn to left
4mL Polyethylene Scintillation Vial:
  • Uses full turn polyethylene screw cap
  • Most economical size to use because it requires least amount of solvent
Spezifikation
Diámetro exterior (imperial) 26.5 mm
Material HDPE
Esterilidad Non-sterile
Volumen (métrico) 20 mL
N.º por caja 1000
Material del cierre Polyethylene
Tipo de tapón Screw Cap
Altura (métrico) 61.4 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.