Learn More
DWK Life Sciences Vial de centelleo
Código de producto. 16656862 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material del cierre:
Urea
Tipo de tapón:
Tapón de rosca
Tapón de rosca incluido
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material del cierre Tipo de tapón unitSize
16656862 Urea Tapón de rosca paquete de 500
16676862 Urea Tapón de rosca incluido paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16656862 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 225678
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los viales de centelleo están diseñados para utilizarse en el recuento de centelleo, pero también como recipientes para aplicaciones de almacenamiento estándar.
El recuento de centelleo de líquidos es un método utilizado para determinar la actividad de los radioisótopos de baja energía, principalmente isótopos de emisión beta y alfa. Los campos de aplicación más populares son las ciencias biológicas, el análisis medioambiental y las ciencias químicas y físicas. La muestra de interés se mezcla con un cóctel de centelleo líquido (por ejemplo, sulfuro de zinc) y se coloca en viales transparentes o translúcidos, que luego se cargan en el contador de centelleo líquido. Las partículas beta liberadas de la muestra isotópica interactúan con el cóctel de centelleo y, como resultado, se producen fotones de luz. La intensidad de la señal luminosa medida es proporcional a la energía de la partícula beta.
  • Para el recuento de centelleo y aplicaciones de almacenamiento estándar
  • Envasados en cómodas bandejas de uso general, para un almacenamiento sencillo de las muestras
  • Utilice viales con tapón de PP y revestimiento de lámina metálica/pulpa para aplicaciones que impliquen hidrocarburos, aceites, cetonas y alcohol. No recomendados para ácidos o álcalis.
  • Los tapones de urea con revestimiento de cono de PE ofrecen una retención de par superior y excelentes características de sellado
  • Los recuentos de fondo son uniformes y bajos mientras que la transmisión ultravioleta es alta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Blanco
Descripción Tapones independientes
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 27,5 mm
Material Vidrio de borosilicato (5.1)
Volumen (métrico) 20 ml
Para utilizar con (aplicación) Recuento de centelleo líquido (determinación de la actividad de los radioisótopos de baja energía), almacenamiento de muestras
Material del cierre Urea
Tipo de tapón Tapón de rosca
Cantidad 500
Grosor (métrico) 1,1 mm
Tamaño del tapón 22-400
Marking Spot No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Altura (métrico) 57,5 mm