missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SCIN Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15722161 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15722161 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15722161 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA554225

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: LKANQVATGI RYNERKGRSE LIVVEEGSEP SELIKVLGEK PELPDGGDDD DIIADISNRK MAKLYMVSDA SGSMRVTVVA EENPFSMAML LSEECFILDH G Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 87%, Rat - 87%.

The SCIN gene, also known as scinderin, encodes for a calcium-dependent actin filament-severing protein that is involved in the regulation of the cytoskeleton. It plays a significant role in actin filament dynamics, influencing cellular processes such as cell shape, motility, secretion, and division. SCIN has been identified as a novel oncogene, with its abnormal expression strongly correlated to various cancers, including glioma and uterine corpus endometrial carcinoma. Specific mutations like S673F and S381Y in SCIN are linked with poor prognosis and are potential targets for cancer diagnosis, prognosis, and treatment strategies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SCIN
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.7 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica SCIN
N.º de referencia del gen Q9Y6U3
Alias de gen Adseverin; AW545522; Gelsolin-like protein; KIAA1905; SCIN; Scind; Scinderin
Símbolos de los genes SCIN
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human SCIN. Recombinant protein control fragment (Product #RP-92603).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 85477
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.