Learn More
Escilarenina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Scillarenin |
| CAS | 465-22-5 |
| Fórmula molecular | C24 H32 O4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Bufa-4,20,22-trienolide','3,14-dihydroxy-','(3β)-, Bufa-4,20,22-trienolide','3β,14-dihydroxy- (7CI,8CI), Scillarenin (6CI), (3β)-3,14-Dihydroxybufa-4,20,22-trienolide, 3β-Scillarenin, Cardiogenin, NSC 234669, Scillarenin A, Scillarenine, β-Scillarenin, 3β,14-Dihydroxybufa-4,20,22-trienolide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H32O4/c1-22-10-7-17(25)13-16(22)4-5-20-19(22)8-11-23(2)18(9-12-24(20,23)27)15-3-6-21(26)28-14-15/h3,6,13-14,17-20,25,27H,4-5,7-12H2,1-2H3/t17-,18+,19-,20+,22-,23+,24-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H](O)C=C1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@]34O)C5=COC(=O)C=C5 |
| Nombre IUPAC | 5-[(3S,8R,9S,10R,13R,14S,17R)-3,14-dihidroxi-10,13-dimetil-1,2,3,6,7,8,9,11,12,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-17-il]piran-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 384.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 384.2301 |