Learn More
Eppendorf™ Abrazaderas para agitadores de laboratorio
Código de producto. 10706164
Change view
Click to view available options
Admite:
Botellas de medios de 1 L
Botellas de medios de 500 ml, 450 o 600 ml TPP Biorreactores
Erlenmeyer de cuello estrecho de 2 L, Thomson o Corning Frascos
Matraces Erlenmeyer de 1 L
Matraces Erlenmeyer de 10 mL
Matraces Erlenmeyer de 125 mL
Matraces Erlenmeyer de 25 mL
Matraces Erlenmeyer de 250 mL
Matraces Erlenmeyer de 3 l
Matraces Erlenmeyer de 4 L
Matraces Erlenmeyer de 5 L
Matraces Erlenmeyer de 50 mL
Matraces Erlenmeyer de 500 mL
Matraces Erlenmeyer de 6 L
Matraces Erlenmeyer de cuello ancho de 2 l
Matraces Fernbach de 2,8 L
Dimensiones (L x An):
23 x 22 mm
31 x 26 mm
51 x 26 mm
68 x 37 mm
91 x 47 mm
102 x 48 mm
130 x 64 mm
158 x 72 mm
203 x 73 mm
210 x 99 mm
92 x 108 mm
108 x 150 mm
165 x 112 mm
189 x 112 mm
222 x 145 mm
244 x 100 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Dimensiones (L x An) unitSize
10706164 Matraces Erlenmeyer de 10 mL 31 x 26 mm cada uno
10487651 Matraces Erlenmeyer de 25 mL 23 x 22 mm cada uno
11386034 Matraces Erlenmeyer de 50 mL 51 x 26 mm 1 PCS
11396034 Matraces Erlenmeyer de 125 mL 68 x 37 mm cada uno
11306044 Matraces Erlenmeyer de 250 mL 91 x 47 mm cada uno
11316044 Matraces Erlenmeyer de 500 mL 102 x 48 mm cada uno
11399814 Botellas de medios de 500 ml, 450 o 600 ml TPP Biorreactores 92 x 108 mm cada uno
11326044 Matraces Erlenmeyer de 1 L 130 x 64 mm cada uno
11309824 Botellas de medios de 1 L 108 x 150 mm cada uno
11698613 Erlenmeyer de cuello estrecho de 2 L, Thomson o Corning Frascos 165 x 112 mm cada uno
11336044 Matraces Erlenmeyer de cuello ancho de 2 l 158 x 72 mm cada uno
11389814 Matraces Fernbach de 2,8 L 203 x 73 mm 1 PCS
11346044 Matraces Erlenmeyer de 3 l 189 x 112 mm cada uno
11359814 Matraces Erlenmeyer de 4 L 210 x 99 mm cada uno
11369814 Matraces Erlenmeyer de 5 L 222 x 145 mm cada uno
11379814 Matraces Erlenmeyer de 6 L 244 x 100 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 10706164 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor ACE10S
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Descubra el potencial de sus experimentos con la versátil gama de abrazaderas para agitadores de Eppendorf. Fije firmemente los matraces Erlenmeyer. Thomson Ultra Yield™ , Óptimo Growth™ , Tunair™ , Corning™ , y más a sus plataformas universales. Encuentre la abrazadera ideal para cada tipo de matraz.
  • Construcción de acero inoxidable (sin puntos soldados ni remachados) para mayor resistencia y seguridad.
  • Las abrazaderas de 2 L y más vienen con un cinturón adicional para mayor seguridad al agitar matraces a altas velocidades.
  • Viene completo con los tornillos necesarios y está equipado con resortes de alambre en espiral para mayor estabilidad a velocidades elevadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite Matraces Erlenmeyer de 10 mL
Tipo de producto Pinzas
Material Acero inoxidable
Dimensiones (L x An) 31 x 26 mm
Para utilizar con (equipo) Agitadores de la serie Innova I y Excella