Learn More
Scienceware Bolsas de HDPE para riesgo biológico con parche de esterilización
Tienda Cole-Parmer ProductosDescription
- Procedimientos de precaución impresos en cuatro idiomas.
- Cumplir/superar ASTM D 1709-85.
- Esterilizable en autoclave a 250 °F (121 °C).
- Estas bolsas de alto peso molecular cuentan con un parche indicador que se oscurece cuando está estéril.
- Los procedimientos de precaución están impresos en inglés, francés, alemán y español.
- Las bolsas tienen un grosor de 1,25 milésimas de pulgada.
- Los soportes de bolsas opcionales están hechos de tubos de aluminio con revestimiento de epoxi horneado.
- Los soportes se pliegan para un almacenamiento cómodo e incluyen una bandeja de goteo de seguridad de poliestireno que sostiene de forma segura la bolsa en el soporte.
- Pida los soportes y las bridas de plástico por separado.
Specifications
Specifications
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento |
| Incluye | Bandeja antigoteo de seguridad de poliestireno que sujeta firmemente la bolsa el soporte |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| N.º por caja | 100/Cs. |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 121 °C |
| Grosor (imperial) | 0,01 in |
| Dimensiones (L x An) | 610 x 305mm |
| Longitud (imperial) | 24 in |
| Show More |