Learn More
SI Analytics™ Electrodo único ScienceLine™
Código de producto. 10772893 Tienda SI Analytics Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de conector:
Cable de conexión L 1 N
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipos de conector Tamaño de la unidad
10772893 Cable de conexión L 1 N cada uno
1 options
Código de producto. 10772893 Proveedor SI Analytics™ N.º de proveedor 1070046
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
En stock
El electrodo único SI Analytics™ ScienceLine™ cuenta con un eje de vidrio y una unión de platino.
  • Ag/AgCl: 3 mol/l de KCl, por ejemplo L 300
  • Electrodo de referencia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de conector Cable de conexión L 1 N
Junta Platinum
Material Eje de vidrio
Intervalo de pH De 0 a 14
Tipo Electrodo de referencia
Electrolito de referencia Ag/AgCl
Intervalo de temperatura (métrico) De -5 °C a +100 °C
Longitud (métrico) 120 mm
Diámetro del cuerpo (métrico) 12 mm
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.