Descripción
- Referencia de Ag/AgCl
- Punto cero: pH = 7,0 ± 0,3
- Electrolito: 3 mol/l de KCI
- Sensor de temperatura Pt 1000
- Cable fijo de 1 m de longitud
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Membrana de lanza |
| Tipos de conector | BNC |
| Junta | 3 × platino |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | -5°C a +100°C |
| Tipo | N 5800 BNC |
| Longitud (métrico) | 96 mm |
| Diámetro del cuerpo (métrico) | 12 mm |
| Diámetro del tapón (métrico) | 5 mm |