Learn More
SI Analytics™ Electrodo de vidrio de referencia única ScienceLine
Código de producto. 10315572 Tienda SI Analytics Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Electrolito de referencia:
Ag/AgCl
Calomelanos
Hg/Hg2SO4
Diámetro del cuerpo (métrico):
10 mm
12 mm
Longitud (métrico):
103 mm
120 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Electrolito de referencia Diámetro del cuerpo (métrico) Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10315572 Ag/AgCl 12 mm 120 mm cada uno
10213462 Calomelanos 10 mm 103 mm cada uno
10725013 Hg/Hg2SO4 10 mm 103 mm cada uno
10542113 Calomelanos 12 mm 120 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10315572 Proveedor SI Analytics™ N.º de proveedor 1070044
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
En stock
Especialmente útil para la separación de electrodos combinados en electrodos de medición y de referencia separados. SI Analytics™ ScienceLine Los electrodos de referencia de vidrio son para aplicaciones especiales y hacen que las aplicaciones complejas sean aún más fiables.
  • La combinación de electrodos de medición puros para, por ejemplo, mediciones de ión selectivo o construcciones especiales con un electrodo de referencia
  • Titulaciones redox con un valor de pH constante con electrodos de vidrio como referencia y sensores únicos redox como electrodo de medición
  • Aplicación de electrodos de electrolito doble para una adaptación óptima del electrolito de referencia al medio de medición.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Diafragma cerámico
Material Vidrio
Intervalo de pH De 0 a 14
Tipo Electrodo de referencia
Electrolito de referencia Ag/AgCl
Intervalo de temperatura (métrico) De -5 °C a +100 °C
Longitud (métrico) 120 mm
Diámetro del cuerpo (métrico) 12 mm