Learn More
Schuett Biotec™ Quemador estándar Schuett Phoenix II
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Quemador estándar |
| Tipo de gas | Butano, Gas natural, Propano |
| Para utilizar con (aplicación) | Flameado o recocido, calentamiento, esterilización |
| Altura (métrico) | 85 mm |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Peso (métrico) | 0.99 kg |