Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Tubos Schlenk con llave de paso de la válvula de aguja de PTFE
Código de producto. 11933421
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
Tipo:
Cono NS 14/23
Toma NS 14/23
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo Tamaño de la unidad
11933421 10 mL Cono NS 14/23 cada uno
11953431 25 mL Cono NS 14/23 cada uno
11973431 50 mL Cono NS 14/23 cada uno
11983431 100 mL Cono NS 14/23 cada uno
11993431 250 mL Cono NS 14/23 cada uno
11993411 25 mL Toma NS 14/23 cada uno
11903421 50 mL Toma NS 14/23 cada uno
11913421 100 mL Toma NS 14/23 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11933421 Proveedor Lenz Laborglasintrumente™ N.º de proveedor 03370813
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.00€
    74.88€ / paquete de 1
    Ahorro 43.12€
    36% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Tubos de nitrógeno (tubos Schlenk) con junta cónica esmerilada y llave de paso de la válvula de aguja de PTFE
  • Con junta esmerilada cónica y llave de paso de válvula de aguja de PTFE
  • Material: DURAN™
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 mL
Material Tubos Duran
Tipo Cono NS 14/23
Tamaño de poro Orificio de válvula de 2,5 mm
Cantidad 1