Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Tubos Schlenk con llave de paso NS
Código de producto. 10365981
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
50 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10365981 10 mL cada uno
10060191 50 mL cada uno
10603442 100 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10365981 Proveedor Lenz Laborglasintrumente™ N.º de proveedor 03370213
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.00€
    62.95€ / paquete de 1
    Ahorro 35.05€
    35% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubos de nitrógeno (tubos Schlenk) con junta cónica esmerilada y llave de paso NS
  • Con junta esmerilada cónica y llave de paso NS
  • Material: DURAN™
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 mL
Material Vidrio Duran
Incluye Cuello central: cono 14/23, orificio de válvula: 2,5 mm
Cantidad 1