Learn More
GPE Scientific™ Matraz Schlenk, cilíndrico con grifo y de vidrio y cono
Descripción
- Matraz cilíndrico de estilo Schlenk
- Incluye grifo de vidrio y cono
- Disponibles en diferentes capacidades
- Disponible con diferentes tamaños de juntas
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Líneas y colectores de vacío de Schlenk |
| Incluye | Grifo de vidrio y cono |
| Tipo de producto | Matraz cilíndrico Schlenk con grifo y cono |
| Forma | Cilíndrico |
| Junta de toma | Tamaño de la junta: 24 |
| Forma del fondo | Cilíndrico |