Learn More
GPE Scientific™ Matraz Schlenk, cilíndrico con grifo y de vidrio y cono
Código de producto. 15844884
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15844884 250 ml cada uno
15834884 25 ml cada uno
15854884 50 ml cada uno
15814884 100 ml cada uno
15864884 500 ml cada uno
15824884 1000 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15844884 Proveedor GPE Scientific™ N.º de proveedor SCG/250
Fecha estimada de envoi: 03-02-2027
El matraz Schlenk de GPE Scientific™, cilíndrico con grifo y cono de vidrio, está especialmente diseñado para su uso con líneas y colectores de vacío de Schlenk. Además, están disponibles en diferentes capacidades.
  • Matraz cilíndrico de estilo Schlenk
  • Incluye grifo de vidrio y cono
  • Disponibles en diferentes capacidades
  • Disponible con diferentes tamaños de juntas
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Para utilizar con (equipo) Líneas y colectores de vacío de Schlenk
Incluye Grifo de vidrio y cono
Tipo de producto Matraz cilíndrico Schlenk con grifo y cono
Forma Cilíndrico
Junta de toma Tamaño de la junta: 24
Forma del fondo Cilíndrico