Learn More
Schizandrin A, TRC
Código de producto. 30422385
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30422385 50 mg
30421782 10 mg
30417416 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30422385 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS19994550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61281-38-7
Fórmula molecular C24 H32 O6
Peso molecular (g/mol) 416.51
Sinónimo Dibenzo[a,c]cyclooctene, 5,6,7,8-tetrahydro-1,2,3,10,11,12-hexamethoxy-6,7-dimethyl-, (6R,7S,12aR)-, Dibenzo[a,c]cyclooctene, 5,6,7,8-tetrahydro-1,2,3,10,11,12-hexamethoxy-6,7-dimethyl-, stereoisomer, (+)-Deoxyschizandrin, (6R,7S,12aR)-5,6,7,8-Tetrahydro-1,2,3,10,11,12-hexamethoxy-6,7-dimethyldibenzo[a,c]cyclooctene, Deoxyschisandrin, Deoxyschizandrin, Schisandrin A, Schizandrin A, Wuweizisu A
SMILES COc1cc2C[C@@H](C)[C@@H](C)Cc3cc(OC)c(OC)c(OC)c3c2c(OC)c1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Schisandrin A (Deoxyschisandrin)
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H32O6/c1-13-9-15-11-17(25-3)21(27-5)23(29-7)19(15)20-16(10-14(13)2)12-18(26-4)22(28-6)24(20)30-8/h11-14H,9-10H2,1-8H3/t13-,14+
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.2199