Learn More
Schisantherin E, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Schisantherin E |
| CAS | 64917-83-5 |
| Fórmula molecular | C30H34O9 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Schizantherin E, 5,6,7,8-Tetrahydro-1,2,10,11,12-pentamethoxy-6,7-dimethyl-dibenzo[a,c]cyclooctene-3,7,8-triol-8-benzoate Stereoisomer |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H34O9/c1-16-13-18-14-20(31)24(35-4)26(37-6)22(18)23-19(15-21(34-3)25(36-5)27(23)38-7)28(30(16,2)33)39-29(32)17-11-9-8-10-12-17/h8-12,14-16,28,31,33H,13H2,1-7H3 |
| SMILES | COc1cc2C(OC(=O)c3ccccc3)C(C)(O)C(C)Cc4cc(O)c(OC)c(OC)c4c2c(OC)c1OC |
| Peso molecular (g/mol) | 538.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 538.2203 |