Learn More
Schisantherin B, MedChemExpress
Código de producto. 16491478
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491478 5 mg 5 miligramos
16479068 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16491478 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0695
MedChemExpress Schisantherin B (Gomisin-B; Wuweizi ester-B; Schisantherin-B) is a natural product.
Schisantherin B (Gomisin-B
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Schisantherin B
CAS 58546-55-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H34O9
Cantidad 5 mg
Sinónimo Gomisin-B Wuweizi ester-B Schisantherin-B
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (97.17 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC(C(C)(O)C(C)C1)C2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2C3=C1C=C4OCOC4=C3OC)/C(C)=C/C
Peso molecular (g/mol) 514.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 514.56
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration