Learn More
Schisantherin A, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gomisin C (Schisantherin A) |
| CAS | 58546-56-8 |
| Fórmula molecular | C30 H32 O9 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Benzo[3,4]cycloocta[1,2-f][1,3]benzodioxole-5,6-diol','5,6,7,8-tetrahydro-1,2,3,13-tetramethoxy-6,7-dimethyl-','5-benzoate','(5S,6S,7S,13aS)-, Benzo[3,4]cycloocta[1,2-f][1,3]benzodioxole-5,6-diol','5,6,7,8-tetrahydro-1,2,3,13-tetramethoxy-6,7-dimethyl-','5-benzoate','stereoisomer, Gomisin C, Schisantherin A, Schizantherin A, Wuweizi ester A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H32O9/c1-16-12-18-13-21-25(38-15-37-21)26(35-5)22(18)23-19(14-20(33-3)24(34-4)27(23)36-6)28(30(16,2)32)39-29(31)17-10-8-7-9-11-17/h7-11,13-14,16,28,32H,12,15H2,1-6H3/t16-,28-,30-/m0/s1 |
| SMILES | COc1cc2[C@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@@](C)(O)[C@@H](C)Cc4cc5OCOc5c(OC)c4c2c(OC)c1OC |
| Peso molecular (g/mol) | 536.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 536.2046 |