Learn More
Schisantherin A, MedChemExpress
Código de producto. 16469068
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16469068 10 mg 10 miligramos
16414877 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16469068 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0694
MedChemExpress Schisantherin A is a dibenzocyclooctadiene lignan. Schisantherin A inhibits p65-NF-κB translocation into the nucleus by IκBα degradation.
Schisantherin A is a dibenzocyclooctadiene lignan. Schisantherin A inhibits p65-NF-κB translocation into the nucleus by IκBα degradation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Schisantherin A
CAS 58546-56-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H32O9
Cantidad 10 mg
Sinónimo Gomisin-C Schizantherin-A Wuweizi ester-A
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (186.37 mM)
SMILES O[C@]([C@@H](C)C1)(C)[C@@H](OC(C2=CC=CC=C2)=O)C3=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C3C4=C1C=C5OCOC5=C4OC
Peso molecular (g/mol) 536.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 536.57
Porcentaje de pureza 99.43%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation