Learn More
Schisanhenol, MedChemExpress
Código de producto. 16499138
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
16499138 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16499138 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0859
MedChemExpress Schisanhenol is a natural compound solated from Schisandra rubriflora; UGT2B7 UDP-glucuronosyltransferases inhibitor.
Schisanhenol is a natural compound solated from Schisandra rubriflora
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Schisanhenol
CAS 69363-14-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H30O6
Cantidad 10 mg
Sinónimo Schizanhenol Gomisin-K3
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (621.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC(C(OC)=C(OC)C=C1C[C@H](C)[C@H](C)C2)=C1C3=C2C=C(OC)C(OC)=C3O
Peso molecular (g/mol) 402.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.48
Porcentaje de pureza 99.7%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death