Learn More
Schisandrin, MedChemExpress
Descripción
Schisandrin (Schizandrin), a dibenzocyclooctadiene lignan, is isolated from the fruit of Schisandra chinensis Baill. Schisandrin exhibits antioxidant, hepatoprotective, anti-cancer and anti-inflammatory activities. Schisandrin also can reverses memory impairment in rats.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Schisandrin |
| CAS | 7432-28-2 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C24H32O7 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | SchizandrinSchizandrol Schizandrol-A |
| Información de solubilidad | DMSO : 1 mg/mL (2.31 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O[C@]1(C)[C@@H](C)CC2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2C3=C(OC)C(OC)=C(OC)C=C3C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 432.51 |
| Mostrar más |