Learn More
Schisandrin B, MedChemExpress
Código de producto. 16478858
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16478858 10 mg 10 miligramos
16444747 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16478858 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0089
MedChemExpress Schisandrin B (γ-Schisandrin) is a dibenzocyclooctadiene derivative isolated from Fructus Schisandrae, has been shown to produce antioxidant effect on rodent liver and heart.
Schisandrin B (γ-Schisandrin) is a dibenzocyclooctadiene derivative isolated from Fructus Schisandrae, has been shown to produce antioxidant effect on rodent liver and heart.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Schisandrin B
CAS 61281-37-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H28O6
Cantidad 10 mg
Sinónimo γ-Schisandrin Wuweizisu B
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (249.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C1)C(C)CC2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2C3=C1C=C4OCOC4=C3OC
Peso molecular (g/mol) 400.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.46
Porcentaje de pureza 98.98%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death