Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Schisandrin B |
| CAS | 61281-37-6 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% |
| Fórmula molecular | C23H28O6 |
| Cantidad | 250 mg |
| Clave InChI | RTZKSTLPRTWFEV-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | COC1=CC2=C(C(OC)=C1OC)C1=C(OC)C3=C(OCO3)C=C1CC(C)C(C)C2 |
| Nombre IUPAC | 3,4,5,19-tetrametoxi-9,10-dimetil-15,17-dioxatetraciclo[10.7.0.0²,⁷.0¹⁴,¹⁸]nonadeca-1(19),2(7),3,5,12,14(18)-hexaeno |
| Peso molecular (g/mol) | 400.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 400.46 |