Learn More
Schisandrin A, MedChemExpress
Código de producto. 16459068
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16459068 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16459068 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0693
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Schisandrin A inhibits CYP3A activity with an IC50 of 6.60 μM and Ki of 5.83 μM, respectively.
Schisandrin A inhibits CYP3A activity with an IC50 of 6.60 μM and Ki of 5.83 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Schisandrin A
CAS 61281-38-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H32O6
Cantidad 10 mg
Sinónimo Schizandrin-A Wuweizisu-A Deoxyschizandrin
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (120.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@H]1CC2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2C3=C(OC)C(OC)=C(OC)C=C3C[C@H]1C
Peso molecular (g/mol) 416.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.51
Porcentaje de pureza 98.04%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus