Learn More
BRAND™ Frasco de bureta Schilling
Código de producto. 10115243 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10115243 1000 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10115243 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 130260
Fecha estimada de envoi: 23-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Frasco de bureta Schilling equipado con tapón roscado y casquillo de tubo.
  • Construidos con polietileno de baja densidad
  • Boca estrecha.
  • Con casquillo de tubo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de tapón Tapón de rosca
Color Ámbar
Capacidad (métrico) 1000 mL
Para utilizar con (equipo) Bureta Schilling
Material LDPE
Incluye Tapón roscado y casquillo de tubo