Learn More
KARTELL Schilling Bureta
Descripción
- Plástico automático Schilling buretas (según normas din 12.700, clase B).
- Con pulsador para entrega gota a gota.
- Depósito de PE con base estable de PE-LD.
- MATERIAL: PE/PMMA
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Capacidad (métrico) | 25 mL |
| Material | Polietileno, Acrílico |
| Graduaciones | 0.1 mL |
| Tipo | Schilling Bureta |
| Class | Clase B |
| Certificaciones/conformidad | DIN 12700 |