Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ NPS Schaufus-Pottinger y filtro de membrana cuadriculado
Código de producto. 15982500 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Disco de tamaño de poro de 0,45 μm
Código de producto.
15982500 Disco de tamaño de poro de 0,45 μm
1 options
Código de producto. 15982500 Proveedor Sartorius Stedim Biotech™ N.º de proveedor 1409150RDN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    253.00€
    219.62€ / paquete de 100
    Ahorro 33.38€
    13% Descuento
En stock
Almohadillas de medios deshidratados en placas de Petri, preesterilizadas, con filtros de membrana adecuados para un control de calidad microbiológica económico y que ahorra tiempo.
  • Almohadillas de nutrientes con membranas cuadriculadas
  • Almacenamiento sin problemas durante hasta 24 meses
  • Conformidad con las normas y referencias internacionales
  • Guía de validación disponible
  • Muy versátil - múltiples aplicaciones
  • Económicos, suponen un ahorro de tiempo y costes
  • Manipulación sencilla
  • Membranas adecuadas para usar con dispensador e.motion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Gris
Formato Disco de tamaño de poro de 0,45 μm
Tipo de medios Schaufus-Pottinger
Esterilidad Estéril
Clase de organismo diana Levadura, Moldes
Color de rejilla Blanco
Tipo de empaquetado Filtro de membrana envuelto individualmente para usar con dispensador, placas con almohadilla de nutrientes 10 x 10/bolsa
Tamaño de poro 0,45 μm
Cantidad 100/paq.
Diámetro (métrico) 50 mm