Learn More
Thermo Scientific™ Agar selectivo anaerobio KV Schaedler con sangre de caballo lisada
Código de producto. 10007222
Código de producto. 10007222 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PO5020A
Cultive y aísle bacterias gramnegativas con este medio altamente nutritivo y listo para su uso.
Cultive y aísle bacterias gramnegativas, especialmente Bacteroides y Prevotella, con el agar selectivo KV anaerobio Schaedler altamente nutritivo y listo para su uso Thermo Scientific™ Oxoid™ con sangre de caballo lisada. La adición de kanamicina y vancomicina hace que el medio sea selectivo, mientras que la sangre de caballo lisada suministra sustancias adicionales que promueven el crecimiento.
Utilice el agar selectivo KV anaerobio Schaedler con sangre de caballo lisada para la detección y el aislamiento de bacterias gramnegativas.
  • Selectivo: la kanamicina y la vancomicina hacen que el medio sea selectivo.
  • Nutritivo: la sangre de caballo lisada proporciona al medio factores que promueven el crecimiento.
  • Listo para su uso: comodidad de los medios preparados.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Bermellón/cobre perlado
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 10 °C
Formato Monoplaca de 90 mm
Origen de fabricación Alemania
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 17 g ± 5 %
Cantidad 10/paq.