Learn More
Thermo Scientific™ Agar anaerobio Schaedler (deshidratado)
Código de producto. 10681865
Change view
Click to view available options
Formulario:
Polvo
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Formulario Cantidad unitSize
10681865 Polvo 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 10681865
Marca: Thermo Scientific™ CM0437B
Cultive y aísle organismos aerobios y anaerobios en el tracto intestinal con este medio selectivo.
Cultive y aísle organismos aerobios y anaerobios del tracto intestinal, que pueden requerir condiciones selectivas para inhibir el crecimiento de organismos de fondo como Escherichia coli, con el agar anaerobio Schaedler Thermo Scientific™ Oxoid™. La presencia de cisteína en el medio proporciona selectividad contra Escherichia coli, ya que se ha demostrado que la cisteína tiene efectos inhibidores en varias reacciones enzimáticas de Escherichia coli in vitro.1
El agar anaerobio Schandler está libre de tioglicolato y se utiliza para crear condiciones selectivas en las que se desarrollan los microorganismos delicados y de nutrición más exigente del tracto intestinal, a pesar de la presencia de organismos antagonistas. Normalmente estos microorganismos exigentes suelen inundarse con el crecimiento de enterococos, coliformes, bacilos y otros bacilos gramnegativos.
  • Selectivo frente a bacterias no objetivo gramnegativas, especialmente Escherichia coli.
Schaedler, Dubos y Costello3 formularon este medio para el aislamiento de microorganismos aerobios y anaerobios del tracto gastrointestinal de los ratones. Mata, Carrillo y Villatoro4 modificaron la fórmula en sus estudios sobre la microflora fecal humana anaerobia.
Aunque el tioglicolato se usa bastante en medios anaerobios para reducir el potencial redox con el fin de favorecer el crecimiento de organismos anaerobios, algunos trabajadores indicaron que es inhibidor de algunos anaerobios.2.3
El agar anaerobio Schaedler contiene clorhidrato de cisteína y glucosa como sustancias reductoras, con la ventaja de que la cisteína inhibe el crecimiento de Escherichia coli. Kari, Nagy, Kovacs & Hernadi4 indicaron el efecto inhibidor de la cisteína en varias reacciones enzimáticas de Escherichia coli in vitro.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 10 °C a 30 °C
Descripción Agar anaerobio Schaedler (deshidratado)
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 500 g