Learn More
SCH900776, MedChemExpress
Código de producto. 16499167
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16499167 5 mg 5 miligramos
16446796 100 mg 100 miligramos
16432697 50 mg 50 miligramos
16416608 10 mg 10 miligramos
4 options
Código de producto. 16499167
Marca: Medchem Express HY15532
MedChemExpress SCH900776 (MK-8776) is a potent, selective and orally bioavailable inhibitor of checkpoint kinase1 (Chk1) with an IC50 of 3 nM. SCH900776 shows 50- and 500-fold selectivity over CDK2 and Chk2, respectively.
SCH900776 (MK-8776) is a potent, selective and orally bioavailable inhibitor of checkpoint kinase1 (Chk1) with an IC50 of 3 nM. SCH900776 shows 50- and 500-fold selectivity over CDK2 and Chk2, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SCH900776
Forma física Solid
CAS 891494-63-6
Color Earth Yellow
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H18BrN7
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo MK-8776
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (265.78 mM)
SMILES NC1=C(Br)C([C@H]2CNCCC2)=NC3=C(C4=CN(C)N=C4)C=NN13
Peso molecular (g/mol) 376.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.25
Porcentaje de pureza 98.71%