Learn More
SCH00013, MedChemExpress
Código de producto. 16445867
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16445867 5 mg 5 miligramos
16430689 1 mg 1 miligramo
16403138 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16445867 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100718
MedChemExpress SCH00013 is a cardiotonic agent that primarily acts via an increase in myofibrillar Ca++ sensitivity, have a significant Ca(2+)sensitizing effect at pH 7.2 to 7.4.
SCH00013 is a cardiotonic agent that primarily acts via an increase in myofibrillar Ca++ sensitivity, have a significant Ca(2+)sensitizing effect at pH 7.2 to 7.4.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SCH00013
Forma física Solid
CAS 217963-18-3
Color Amarillo claro
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H20N4O2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
SMILES N#CC1=CC=C(C(O)CN2CC=C(C(CC3)=NNC3=O)CC2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 324.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.38
Porcentaje de pureza 98.04%