Learn More
SCH 58261, MedChemExpress
Código de producto. 16493747
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493747 50 mg 50 miligramos
16460258 5 mg 5 miligramos
16427798 10 mg 10 miligramos
16407636 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16493747 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19533
MedChemExpress SCH 58261 is a potent, selective and competitive antagonist of adenosine A2A receptor with an IC50 of 15 nM, and displays 323-, 53- and 100-fold more selective for A2A receptor than A1, A2B, and A3 receptors, respectively.
SCH 58261 is a potent, selective and competitive antagonist of adenosine A2A receptor with an IC50 of 15 nM, and displays 323-, 53- and 100-fold more selective for A2A receptor than A1, A2B, and A3 receptors, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SCH 58261
Forma física Solid
CAS 160098-96-4
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H15N7O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 34 mg/mL (98.45 mM)
SMILES NC1=NC(N(CCC2=CC=CC=C2)N=C3)=C3C4=NC(C5=CC=CO5)=NN14
Peso molecular (g/mol) 345.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.36
Porcentaje de pureza 99.62%