Learn More
Sch 58053, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Sch 58053 |
| CAS | 194423-53-5 |
| Fórmula molecular | C26 H23 Cl F N O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H23ClFNO3/c27-19-5-3-18(4-6-19)26(32)15-13-25(14-16-26)23(17-1-11-22(30)12-2-17)29(24(25)31)21-9-7-20(28)8-10-21/h1-12,23,30,32H,13-16H2/t23-,25?,26?/m1/s1 |
| SMILES | Oc1ccc(cc1)[C@H]2N(C(=O)C23CCC(O)(CC3)c4ccc(Cl)cc4)c5ccc(F)cc5 |
| Nombre IUPAC | (1R)-7-(4-clorofenil)-2-(4-fluorofenil)-7-hidroxi-1-(4-hidroxifenil)-2-azaespiro[3.5]nonan-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 451.92 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 451.135 |