Learn More
Sch 58053 Éter bencílico, TRC
Código de producto. 30413449
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30413449 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30413449 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS19995525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3R,4beta,7alpha)-7-(4-chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)-7-hydroxy-3-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-2-azaspiro[3.5]nonan-1-one
CAS 194367-71-0
Fórmula molecular C33H29ClFNO3
Cantidad 25 mg
Sinónimo Sch 58053 Benzyl Ether, (3R,4β,7α)-7-(4-chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)-7-hydroxy-3-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-2-azaspiro[3.5]nonan-1-one
Fórmula InChI InChI=1S/C33H29ClFNO3/c34-26-10-8-25(9-11-26)33(38)20-18-32(19-21-33)30(36(31(32)37)28-14-12-27(35)13-15-28)24-6-16-29(17-7-24)39-22-23-4-2-1-3-5-23/h1-17,30,38H,18-22H2/t30-,32?,33?/m1/s1
SMILES OC1(CCC2(CC1)[C@H](N(C2=O)c3ccc(F)cc3)c4ccc(OCc5ccccc5)cc4)c6ccc(Cl)cc6
Nombre IUPAC (1R)-7-(4-clorofenil)-2-(4-fluorofenil)-7-hidroxi-1-(4-fenilmetoxifenil)-2-azaespiro[3.5]nonan-3-ona
Peso molecular (g/mol) 542.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 541.182
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.