Learn More
SCH 563705, MedChemExpress
Código de producto. 16432778
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16432778 10 mg 10 miligramos
16469995 2 mg 2 miligramos
16425517 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16432778 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10011
MedChemExpress SCH 563705 is a potent and orally available CXCR2 and CXCR1 antagonist, with IC50s of 1.3 nM, 7.3 nM and Kis of 1 and 3 nM, respectively.
SCH 563705 is a potent and orally available CXCR2 and CXCR1 antagonist, with IC50s of 1.3 nM, 7.3 nM and Kis of 1 and 3 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SCH 563705
CAS 473728-58-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H27N3O5
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (70.51 mM)
SMILES O=C(C(NC1=CC=CC(C(N(C)C)=O)=C1O)=C2N[C@H](CC)C3=CC(C(C)C)=CO3)C2=O
Peso molecular (g/mol) 425.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.48
Porcentaje de pureza 98.2%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation