Learn More
SCH 546738, MedChemExpress
Código de producto. 16475557
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16475557 5 mg 5 miligramos
16470529 1 mg 1 miligramo
16449486 50 mg 50 miligramos
16434246 100 mg 100 miligramos
16432818 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16475557 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10017
MedChemExpress SCH 546738 is a potent, orally active and non-competitive CXCR3 antagonist, the affinity constant (Ki) of SCH 546738 binding to human CXCR3 receptor is determined to be 0.4 nM in multiple experiments.
SCH 546738 is a potent, orally active and non-competitive CXCR3 antagonist, the affinity constant (Ki) of SCH 546738 binding to human CXCR3 receptor is determined to be 0.4 nM in multiple experiments.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SCH 546738
CAS 906805-42-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H31Cl2N7O
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 4.5 mg/mL (9.14 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(N)C1=NC(Cl)=C(N2CCN(C3CCN(CC4=CC=C(Cl)C=C4)CC3)[C@@H](CC)C2)N=C1N
Peso molecular (g/mol) 492.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 492.44
Porcentaje de pureza 98.18%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation