Learn More
Sch 527123, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxy-N,N-dimethyl-3-[(2-[((1R)-1-(5-methyl-2-furanyl)propyl)amino]-3,4-dioxo-1-cyclobuten-1-yl)amino]benzamide |
| CAS | 473727-83-2 |
| Fórmula molecular | C21H23N3O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Sch 527123, 3-[[3-[(Dimethylamino)carbonyl]-2-hydroxyphenyl]amino]-4-[[(R)-1-(5-methylfuran-2-yl)propyl]amino]cyclobut-3-ene-1,2-dione, MK 7123, Navarixin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H26N2O5/c1-5-7-17(18-11-10-13(2)30-18)24-19-16(21(27)22(19)28)12-14-8-6-9-15(20(14)26)23(29)25(3)4/h6,8-11,17,24,26H,5,7,12H2,1-4H3/t17-/m1/s1 |
| SMILES | CCC[C@@H](NC1=C(Cc2cccc(C(=O)N(C)C)c2O)C(=O)C1=O)c3oc(C)cc3 |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxi-N,N-dimetil-3-[[2-[[(1R)-1-(5-metilfuran-2-il)butil]amino]-3,4-dioxociclobuten-1-il]metil]benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 397.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 410.1842 |