Learn More
Tocris Bioscience™ SCH 39166 hydrobromide
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001367 10 mg 10 miligramos
18004112 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001367 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2299/10
High affinity D1-like antagonist
High affinity dopamine D1/D5 receptor antagonist; displays Ki values of 1.2, 2, 980, 5520, 80 and 731 nM for binding to D1, D5, D2, D4, 5-HT and α2a receptors, respectively.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1227675-51-5
Fórmula molecular C19H21BrClNO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SCH 39166 hydrobromide
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.73
Pureza >99%
Peso molecular 394.737