Learn More
SCH-23390 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16477636
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16477636 100 mg 100 miligramos
16463757 50 mg 50 miligramos
16440268 5 mg 5 miligramos
16407808 10 mg 10 miligramos
16403656 25 mg 25 miligramos
5 options
Código de producto. 16477636
Marca: Medchem Express HY19545A
MedChemExpress SCH-23390 hydrochloride (R-(+)-SCH-23390 hydrochloride) is a potent and selective dopamine D1-like receptor antagonist with Kis of 0.2 nM and 0.3 nM for the D1 and D5 receptor, respectively.
SCH-23390 hydrochloride is a potent and high efficacy human 5-HT2C receptor agonist with a Ki of 9.3 nM. SCH-23390 hydrochloride also binds with high affinity to the 5-HT2 and 5-HT1C receptors. SCH-23390 hydrochloride inhibits G protein-coupled inwardly rectifying potassium (GIRK) channels with an IC50 of 268 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SCH-23390 hydrochloride
CAS 125941-87-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H19Cl2NO
Cantidad 100 mg
Sinónimo R-(+)-SCH-23390 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : ≥ 32 mg/mL (98.69 mM) ∣H2O : 28.57 mg/mL (88.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C(Cl)C=C2CCN(C)C[C@H](C3=CC=CC=C3)C2=C1.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 324.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.24
Porcentaje de pureza 99.21%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration