Learn More
SCH-1473759, MedChemExpress
Código de producto. 16494996
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494996 100 mg 100 miligramos
16476707 5 mg 5 miligramos
16453998 10 mg 10 miligramos
16430116 2 mg 2 miligramos
16400357 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16494996 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10482
MedChemExpress SCH-1473759 is an aurora inhibitor with IC50s of 4 and 13 nM for aurora A and B, respectively.
SCH-1473759 is an aurora inhibitor with IC50s of 4 and 13 nM for aurora A and B, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SCH-1473759
Forma física Solid
CAS 1094069-99-4
Color Yellow
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H26N8OS
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
SMILES CC1=CN2C(C(NC3=CC(CN(C(C)(CO)C)CC)=NS3)=N1)=NC=C2C4=CNN=C4
Peso molecular (g/mol) 426.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.54
Porcentaje de pureza 98.2%