Learn More
SCH-1473759 hydrochloride, MedChemExpress
Description
SCH-1473759 hydrochloride is an aurora inhibitor with IC50s of 4 and 13 nM for aurora A and B, respectively.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | SCH-1473759 hydrochloride |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1094067-13-6 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 200 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H27ClN8OS |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| Información de solubilidad | DMSO : 70 mg/mL (151.19 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | [H]Cl.CC1=CN2C(C(NC3=CC(CN(C(C)(CO)C)CC)=NS3)=N1)=NC=C2C4=CNN=C4 |
| Show More |