Learn More
Merck Vial de microesferas de prueba Scepter™
Descripción
- Las microesferas de prueba Scepter™ se pueden utilizar para evaluar el contador de células Scepter™
- Compatible con Scepter™ 2.0 y 3.0
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Vial de microesferas de prueba |
| Tamaño de partículas | 11 μm |
| Línea de productos | Scepter |
| Para utilizar con (aplicación) | Recuento celular |