Learn More
Merck Sensores contadores de células Scepter
Descripción
- El sensor Scepter, que se usa junto con canales de manipulación de líquidos de precisión y electrónica, proporciona estadísticas de población celular de forma precisa y fiable.
- El contador celular automatizado de mano Scepter 2.0 proporciona un método rápido y cómodo para contar células y partículas, y es compatible con los sensores 40 y 60 um. El sistema emplea el principio de Coulter en un formato miniaturizado y portátil, lo que permite un recuento celular rápido; lo que antes tardaba 10 minutos ahora necesita menos de 30 segundos. El usuario prepara una dilución del cultivo celular de interés y utiliza el contador de células Scepter para aspirar una muestra de esta dilución en el sensor Scepter.
- La pantalla de recuento de células de Scepter muestra:
- Concentración celular
- Tamaño medio de célula
- Volumen medio de célula
- Histograma distribución de volumen o de tamaño
- Este sistema está destinado únicamente a la investigación y se ha probado con tipos de células representativas de las que se utilizan hoy en día.
- Sensores de 60 µm diseñados para contar partículas de entre 6 μm y 36 μm
- Régimen funcionamiento: 10.000 partículas/ml–500.000 partículas/ml
- Tamaño de partículas: 6 µm – 36 µm
- Intervalo de tamaños de células: 8,0 – 25,0 µm
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Volumen de muestra de 50 μl |
| Cantidad | 250/paq. |