Learn More
Merck Kit de contador de células automatizado de mano Scepter™ 3.0
Código de producto. 17181731
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de celda:
8 a 25 μm
De 5 a 15 μm
Tipo de producto:
Kit de sensores y contador de células Scepter 3.0 de 40 μm
Kit de sensores y contador de células Scepter 3.0 de 60 μm
Tamaño de la unidad:
1 set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de celda Tipo de producto Tamaño de la unidad
17181731 8 a 25 μm Kit de sensores y contador de células Scepter 3.0 de 60 μm 1 set
17141731 De 5 a 15 μm Kit de sensores y contador de células Scepter 3.0 de 40 μm 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17181731 Proveedor Merck N.º de proveedor PHCC360KIT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6465.00€
    4483.11€ / 1 sets
    Ahorro 1981.89€
    30% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
El contador de células Scepter™ 3.0 ofrece un rápido recuento de células almacenando hasta 999 recuentos que pueden ser transferidos a Excel.
  • Solo para uso en investigación
  • Reemplaza Scepter™ 2.0 y no compatible con sensores 2.0
  • Proporciona un método rápido y cómodo para contar células y partículas.
  • Compatible tanto con el 40 como con el 60 μSensores M.
  • Emplea el Coulter Principio en formato miniaturizado, portátil, que tarda menos de 30 segundos
  • Prepare una dilución del cultivo celular de interés y utilice el Scepter™ Contador de células para aspirar una muestra de esta dilución
  •  Muestra:
    • Concentración de células
    • Tamaño medio de célula
    • Volumen medio de célula
    • Histograma distribución de volumen o de tamaño
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de sensores y contador de células Scepter 3.0 de 60 μm
Tamaño de celda 8 a 25 μm
Para utilizar con (aplicación) Recuento celular
Incluye Contador de células Scepter 3.0, frasco de microesferas de prueba, estación de carga Scepter 3.0 y paquete de sensores Scepter 3.0